6-Cyclopropylpyridine-2-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315866-1G OR315866-250MG
APOSOR315866-1GEA 636 EUR
APOSOR315866-1G APOSOR315866-250MG
6-Cyclopropylpyridine-2-carbaldehyde 95%
6-Cyclopropylpyridine-2-carbaldehyde
Formule: C₉H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18255567
CAS nummer: 208111-24-4