5-Cyclopropylpyridine-2-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315867-1G OR315867-250MG
APOSOR315867-1GEA 497 EUR
APOSOR315867-1G APOSOR315867-250MG
5-Cyclopropylpyridine-2-carbonitrile
5-Cyclopropylpyridine-2-carbonitrile
Formule: C₉H₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13689136
CAS nummer: 188918-74-3