5-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315868-1G OR315868-250MG OR315868-5G
APOSOR315868-1GEA 468 EUR
APOSOR315868-1G APOSOR315868-250MG APOSOR315868-5G
5-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde
5-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₉H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18255592
CAS nummer: 1211589-30-8