6-Cyclopropylpyridine-3-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315871-1G OR315871-5G
APOSOR315871-1GEA 227 EUR
APOSOR315871-1G APOSOR315871-5G
6-Cyclopropylpyridine-3-carbonitrile
6-Cyclopropylpyridine-3-carbonitrile
Formule: C₉H₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18255574
CAS nummer: 1032527-28-8