2-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315872-1G OR315872-250MG
APOSOR315872-1GEA 548 EUR
APOSOR315872-1G APOSOR315872-250MG
2-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde 95%
2-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₉H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18255582
CAS nummer: 921760-70-5