3-Bromo-4-chloro-2-hydroxybenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315877-1G OR315877-500MG
APOSOR315877-1GEA 1060 EUR
APOSOR315877-1G APOSOR315877-500MG
3-Bromo-4-chloro-2-hydroxybenzaldehyde 95%
3-Bromo-4-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrClO₂
MW: 235.462 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23705580
CAS nummer: 872274-09-4