Methyl 5-bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315882-1G OR315882-250MG
APOSOR315882-1GEA 577 EUR
APOSOR315882-1G APOSOR315882-250MG
Methyl 5-bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 5-bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Formule: C₉H₉BrO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD32689352
CAS nummer: 2514953-04-7