3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315883-1G OR315883-250MG OR315883-5G
APOSOR315883-1GEA 577 EUR
APOSOR315883-1G APOSOR315883-250MG APOSOR315883-5G
3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde 95%
3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₈H₈OS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22070104
CAS nummer: 29481-31-0