tert-Butyl-(R)-(+)-2-hydroxybutyrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (R)-tert-Butyl 2-hydroxybutanoate
OR316008-250MG OR316008-1G OR316008-5G
APOSOR316008-250MGEA 87.6 EUR
APOSOR316008-250MG APOSOR316008-1G APOSOR316008-5G
tert-Butyl-(R)-(+)-2-hydroxybutyrate
tert-Butyl-(R)-(+)-2-hydroxybutyrate
Formule: C₈H₁₆O₃
Smeltpunt: 52…54 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00210055
CAS nummer: 206996-51-2