D-Norleucinol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR316035-1G OR316035-5G
APOSOR316035-1GEA 122 EUR
APOSOR316035-1G APOSOR316035-5G
D-Norleucinol 97%
D-Norleucinol
Formule: C₆H₁₅NO
Kookpunt: 216…218 °C
Smeltpunt: 40…44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683227
CAS nummer: 80696-28-2