trans-2,6-Dimethylpiperidin-4-one, N-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-t-BOC-trans-2,6-Dimethyl-4-oxopiperidine, (2R,6R)-rel-tert-Butyl 2,6-dimethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
OR316064-1G OR316064-250MG
APOSOR316064-1GEA 840 EUR
APOSOR316064-1G APOSOR316064-250MG
trans-2,6-Dimethylpiperidin-4-one, N-BOC protected
trans-2,6-Dimethylpiperidin-4-one, N-BOC protected
Formule: C₁₂H₂₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19230166
CAS nummer: 184368-70-5