4-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(4-tert-Butoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(tert-Butoxy)phenylboronic Acid Pinacol Ester
OR3161-1G OR3161-5G OR3161-250MG
APOSOR3161-1GEA 33.7 EUR
APOSOR3161-1G APOSOR3161-5G APOSOR3161-250MG
4-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
4-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₆H₂₅BO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08741438
CAS nummer: 938063-51-5