6-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR31655-1G OR31655-250MG
APOSOR31655-1GEA 328 EUR
APOSOR31655-1G APOSOR31655-250MG
6-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 99%
6-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formule: C₇H₄BrIN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09749987
CAS nummer: 1000341-73-0