4-Bromo-5-chlorothiophene-2-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR31657-1G OR31657-250MG OR31657-5G
APOSOR31657-1GEA 441 EUR
APOSOR31657-1G APOSOR31657-250MG APOSOR31657-5G
4-Bromo-5-chlorothiophene-2-carboxylic acid 98%
4-Bromo-5-chlorothiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₂BrClO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00847582
CAS nummer: 60729-37-5