3-(Bromomethyl)-7-chlorobenzo[b]thiophene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR31658-1G OR31658-5G
APOSOR31658-1GEA 117 EUR
APOSOR31658-1G APOSOR31658-5G
3-(Bromomethyl)-7-chlorobenzo[b]thiophene 98%
3-(Bromomethyl)-7-chlorobenzo[b]thiophene
Formule: C₉H₆BrClS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07787461
CAS nummer: 17512-61-7
UN: 3261
ADR: 8,III