4-Amino-5-bromopyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR317025-1G OR317025-5G
APOSOR317025-1GEA 60 EUR
APOSOR317025-1G APOSOR317025-5G
4-Amino-5-bromopyrrolo[2,3-d]pyrimidine
4-Amino-5-bromopyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₆H₅BrN₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09835119
CAS nummer: 22276-99-9