4-(Oxetan-3-yl)piperidine hemioxalate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR317045-1G OR317045-250MG OR317045-500MG
APOSOR317045-1GEA 1490 EUR
APOSOR317045-1G APOSOR317045-250MG APOSOR317045-500MG
4-(Oxetan-3-yl)piperidine hemioxalate
4-(Oxetan-3-yl)piperidine hemioxalate
Formule: 2C₈H₁₅NO·C₂H₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23105786
CAS nummer: 1523606-46-3