Methyl cis-3-Amino-cyclobutanecarboxylate hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR317056-1G OR317056-5G
APOSOR317056-1GEA 103 EUR
APOSOR317056-1G APOSOR317056-5G
Methyl cis-3-Amino-cyclobutanecarboxylate hydrochloride
Methyl cis-3-Amino-cyclobutanecarboxylate hydrochloride
Formule: C₆H₁₁NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11099895
CAS nummer: 1212304-86-3