2-Amino-2-cyclobutylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR317072-1G OR317072-5G
APOSOR317072-1GEA 164 EUR
APOSOR317072-1G APOSOR317072-5G
2-Amino-2-cyclobutylacetic acid
2-Amino-2-cyclobutylacetic acid
Formule: C₆H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09264350
CAS nummer: 28024-69-3