7-Boc-2-hydroxy-7-azaspiro[3.5]nonane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR317098-1G OR317098-5G
APOSOR317098-1GEA 24.6 EUR
APOSOR317098-1G APOSOR317098-5G
7-Boc-2-hydroxy-7-azaspiro[3.5]nonane 97%
7-Boc-2-hydroxy-7-azaspiro[3.5]nonane
Formule: C₁₃H₂₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14584466
CAS nummer: 240401-28-9