3-[(Methoxymethylamino)carbonyl]-1-azetidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: tert-Butyl 3-[methoxy(methyl)carbamoyl]azetidine-1-carboxylate
OR317194-1G OR317194-5G
APOSOR317194-1GEA 107 EUR
APOSOR317194-1G APOSOR317194-5G
3-[(Methoxymethylamino)carbonyl]-1-azetidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
3-[(Methoxymethylamino)carbonyl]-1-azetidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11975576
CAS nummer: 820971-67-3