1-Boc-azetidine-3-acetaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl 3-(2-oxoethyl)azetidine-1-carboxylate
OR317195-1G OR317195-250MG
APOSOR317195-1GEA 269 EUR
APOSOR317195-1G APOSOR317195-250MG
1-Boc-azetidine-3-acetaldehyde
1-Boc-azetidine-3-acetaldehyde
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18374993
CAS nummer: 152537-04-7