1-(3-Oxetanyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(Oxetan-3-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR317258-1G OR317258-250MG
APOSOR317258-1GEA 303 EUR
APOSOR317258-1G APOSOR317258-250MG
1-(3-Oxetanyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1-(3-Oxetanyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₉BN₂O₃
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD21337762
CAS nummer: 1339890-99-1