Dimethyl bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR317264-1G OR317264-5G
APOSOR317264-1GEA 139 EUR
APOSOR317264-1G APOSOR317264-5G
Dimethyl bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylate
Dimethyl bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylate
Formule: C₉H₁₂O₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD23106317
CAS nummer: 115913-32-1