1-Boc-3-acetylazetidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: tert-Butyl 3-acetylazetidine-1-carboxylate
OR317307-1G OR317307-5G
APOSOR317307-1GEA 62.9 EUR
APOSOR317307-1G APOSOR317307-5G
1-Boc-3-acetylazetidine
1-Boc-3-acetylazetidine
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199.247 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18073441
CAS nummer: 870089-49-9