1-Boc-6-hydroxy-1-azaspiro[3.3]heptane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR317312-1G OR317312-500MG
APOSOR317312-1GEA 1460 EUR
APOSOR317312-1G APOSOR317312-500MG
1-Boc-6-hydroxy-1-azaspiro[3.3]heptane 97%
1-Boc-6-hydroxy-1-azaspiro[3.3]heptane
Formule: C₁₁H₁₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22415220
CAS nummer: 1363381-56-9