2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: [(2-Cyanophenyl)ethynyl]trimethylsilane
OR3177-1G OR3177-25G OR3177-5G
APOSOR3177-1GEA 33.7 EUR
APOSOR3177-1G APOSOR3177-25G APOSOR3177-5G
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 98%
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
Formule: C₁₂H₁₃NSi
MW: 199.324 g/mol
Kookpunt: 100 °C (0.03 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09260485
CAS nummer: 97308-62-8
UN: 1993
ADR: 3 III