Naphtho[2,3-d][1,3]dioxole-6-carbonitrile 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR318030-1G
OR318030-10G
OR318030-5G
APOSOR318030-1GEA
429
EUR
APOSOR318030-1G
APOSOR318030-10G
APOSOR318030-5G
Naphtho[2,3-d][1,3]dioxole-6-carbonitrile 95+%
Naphtho[2,3-d][1,3]dioxole-6-carbonitrile
Formule:
C₁₂H₇NO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11226764 CAS nummer: 107401-98-9 |