tert-Butyl 3-(benzylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR318034-1G OR318034-5G
APOSOR318034-1GEA 444 EUR
APOSOR318034-1G APOSOR318034-5G
tert-Butyl 3-(benzylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 95+%
tert-Butyl 3-(benzylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Formule: C₁₉H₂₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22690719
CAS nummer: 944123-76-6