3-(Bromoacetyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-(2-Bromoacetyl)benzoic acid, 3-Carboxyphenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3-carboxyphenyl)ethan-1-one
OR3200-5G OR3200-1G OR3200-25G
APOSOR3200-5GEA 150 EUR
APOSOR3200-5G APOSOR3200-1G APOSOR3200-25G
3-(Bromoacetyl)benzoic acid
3-(Bromoacetyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇BrO₃
Smeltpunt: 150…154 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03789105
CAS nummer: 62423-73-8
UN: 3261
ADR: 8,III