(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one
OR32010-1G OR32010-5G
APOSOR32010-1GEA 342 EUR
APOSOR32010-1G APOSOR32010-5G
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one 95%
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191.226 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00172108
CAS nummer: 106129-86-6