3-Bromo-5-cyanobenzoic acid methyl ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR321015-1G OR321015-250MG
APOSOR321015-1GEA 38.9 EUR
APOSOR321015-1G APOSOR321015-250MG
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid methyl ester 97%
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid methyl ester
Formule: C₉H₆BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16620379
CAS nummer: 453566-15-9