(S)-2-Ethylpiperidine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR321204-1G OR321204-250MG
APOSOR321204-1GEA 1390 EUR
APOSOR321204-1G APOSOR321204-250MG
(S)-2-Ethylpiperidine hydrochloride 95%
(S)-2-Ethylpiperidine hydrochloride
Formule: C₇H₁₅N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28165866
CAS nummer: 558479-16-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable