4-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR321243-1G OR321243-250MG
APOSOR321243-1GEA 220 EUR
APOSOR321243-1G APOSOR321243-250MG
4-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride 95%
4-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅NO·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD10565007
CAS nummer: 263139-27-1