4-(2-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride > 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR321245-100MG OR321245-20MG OR321245-50MG
APOSOR321245-100MGEA 431 EUR
APOSOR321245-100MG APOSOR321245-20MG APOSOR321245-50MG
4-(2-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride > 95%
4-(2-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₉N·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD30099247
CAS nummer: 74150-51-9