1-Methyl-5-(piperidin-3-yl)pyridin-2(1H)-one hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR321278-100MG OR321278-250MG
APOSOR321278-100MGEA 409 EUR
APOSOR321278-100MG APOSOR321278-250MG
1-Methyl-5-(piperidin-3-yl)pyridin-2(1H)-one hydrochloride 97%
1-Methyl-5-(piperidin-3-yl)pyridin-2(1H)-one hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₆N₂O·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD30099278
CAS nummer: 1931126-38-3