tert-Butyl (S)-3-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR321300-1G OR321300-250MG
APOSOR321300-1GEA 431 EUR
APOSOR321300-1G APOSOR321300-250MG
tert-Butyl (S)-3-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (S)-3-formylpiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₉NO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18633365
CAS nummer: 1008562-87-5