2-(Piperidin-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR321304-1G OR321304-5G OR321304-10G
APOSOR321304-1GEA 54.1 EUR
APOSOR321304-1G APOSOR321304-5G APOSOR321304-10G
2-(Piperidin-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride 97%
2-(Piperidin-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride
Formule: C₇H₁₅NO·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD14583117
CAS nummer: 16780-04-4