Benzyl methyl(pyrrolidin-3-ylmethyl)carbamate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR321306-1G OR321306-250MG OR321306-5G
APOSOR321306-1GEA 431 EUR
APOSOR321306-1G APOSOR321306-250MG APOSOR321306-5G
Benzyl methyl(pyrrolidin-3-ylmethyl)carbamate 95%
Benzyl methyl(pyrrolidin-3-ylmethyl)carbamate
Formule: C₁₄H₂₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08061961
CAS nummer: 1245649-33-5