tert-Butyl (2-(pyrrolidin-3-yl)ethyl)carbamate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR321307-1G OR321307-100MG
APOSOR321307-1GEA 1060 EUR
APOSOR321307-1G APOSOR321307-100MG
tert-Butyl (2-(pyrrolidin-3-yl)ethyl)carbamate 97%
tert-Butyl (2-(pyrrolidin-3-yl)ethyl)carbamate
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12828830
CAS nummer: 169750-93-0