tert-Butyl (3-chloro-2-formylphenyl)carbamate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR321315-1G OR321315-250MG
APOSOR321315-1GEA 242 EUR
APOSOR321315-1G APOSOR321315-250MG
tert-Butyl (3-chloro-2-formylphenyl)carbamate 97%
tert-Butyl (3-chloro-2-formylphenyl)carbamate
Formule: C₁₂H₁₄ClNO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18250357
CAS nummer: 1260667-07-9