5-Chloro-2-(ethylsulphonyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR321316-1G OR321316-250MG
APOSOR321316-1GEA 117 EUR
APOSOR321316-1G APOSOR321316-250MG
5-Chloro-2-(ethylsulphonyl)pyridine 97%
5-Chloro-2-(ethylsulphonyl)pyridine
Formule: C₇H₈ClNO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD14706682
CAS nummer: 859536-33-7