1-(1-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethan-1-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR321317-1G OR321317-250MG
APOSOR321317-1GEA 203 EUR
APOSOR321317-1G APOSOR321317-250MG
1-(1-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethan-1-one 97%
1-(1-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethan-1-one
Formule: C₈H₁₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11044344
CAS nummer: 1187732-72-4