Ethyl 6-amino-5-methyl-1H-indole-2-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR321321-1G OR321321-250MG
APOSOR321321-1GEA 846 EUR
APOSOR321321-1G APOSOR321321-250MG
Ethyl 6-amino-5-methyl-1H-indole-2-carboxylate 97%
Ethyl 6-amino-5-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28165861
CAS nummer: 1175787-04-8