3-Iodo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR321324-1G OR321324-250MG
APOSOR321324-1GEA 51.2 EUR
APOSOR321324-1G APOSOR321324-250MG
3-Iodo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
3-Iodo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formule: C₇H₅IN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11559019
CAS nummer: 1083181-26-3