(R)-2-Phenylpyrrolidine hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR321342-1G OR321342-100MG OR321342-250MG
APOSOR321342-1GEA 182 EUR
APOSOR321342-1G APOSOR321342-100MG APOSOR321342-250MG
(R)-2-Phenylpyrrolidine hydrochloride 98%
(R)-2-Phenylpyrrolidine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12910596
CAS nummer: 56523-48-9