3,6-Dimethylpyrazin-2-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR321371-1G OR321371-250MG
APOSOR321371-1GEA 70.1 EUR
APOSOR321371-1G APOSOR321371-250MG
3,6-Dimethylpyrazin-2-amine 97%
3,6-Dimethylpyrazin-2-amine
Formule: C₆H₉N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18917551
CAS nummer: 13134-38-8