tert-Butyl 2-methylhydrazine-1-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR321378-1G OR321378-5G
APOSOR321378-1GEA 24.6 EUR
APOSOR321378-1G APOSOR321378-5G
tert-Butyl 2-methylhydrazine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 2-methylhydrazine-1-carboxylate
Formule: C₆H₁₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16660139
CAS nummer: 127799-54-6