4-(3,4-Dichlorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR321393-1G OR321393-100MG OR321393-250MG
APOSOR321393-1GEA 1020 EUR
APOSOR321393-1G APOSOR321393-100MG APOSOR321393-250MG
4-(3,4-Dichlorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(3,4-Dichlorophenyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₃Cl₂N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08544123
CAS nummer: 941711-46-2