4-(Piperidin-4-yl)benzoic acid hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR321402-1G OR321402-5G
APOSOR321402-1GEA 99.3 EUR
APOSOR321402-1G APOSOR321402-5G
4-(Piperidin-4-yl)benzoic acid hydrochloride 97%
4-(Piperidin-4-yl)benzoic acid hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₅NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08460726
CAS nummer: 149353-84-4